2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3542-1G PC3542-25G PC3542-5G
APOSPC3542-1GEA 46.8 EUR
APOSPC3542-1G APOSPC3542-25G APOSPC3542-5G
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone 98%
2-Bromo-3'-chloro-4'-fluoroacetophenone
Formule: C₈H₅BrClFO
Smeltpunt: 35…37 °C
Vlampunt: 110 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05154991
CAS nummer: 63529-30-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III