2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3543-5G PC3543-25G PC3543-100G
APOSPC3543-5GEA 23.4 EUR
APOSPC3543-5G APOSPC3543-25G APOSPC3543-100G
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-iodobenzonitrile
Formule: C₇H₃FIN
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03094225
CAS nummer: 351003-36-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III