2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3549-5G PC3549-1G
APOSPC3549-5GEA 0 EUR
APOSPC3549-5G APOSPC3549-1G
2-Fluoro-5-nitroaniline 96%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
Smeltpunt: 97…103 °C
Vlampunt: 91 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007652
CAS nummer: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III