4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene-1-sulphonyl chloride
PC3552-25G PC3552-5G PC3552-100G
APOSPC3552-25GEA 55.5 EUR
APOSPC3552-25G APOSPC3552-5G APOSPC3552-100G
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₇H₃ClF₄O₂S
MW: 262.61 g/mol
Kookpunt: 92 °C/0.8mmHg
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01091001
CAS nummer: 1682-10-6
UN: 3265
ADR: 8 III