Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3553-1G PC3553-5G
APOSPC3553-1GEA 76.4 EUR
APOSPC3553-1G APOSPC3553-5G
Ethyl 3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Ethyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzoate
Formule: C₁₁H₈F₆O₂
Kookpunt: 84 °C/10mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01320684
CAS nummer: 96617-71-9