1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3554-10G PC3554-1G PC3554-5G
APOSPC3554-10GEA 290 EUR
APOSPC3554-10G APOSPC3554-1G APOSPC3554-5G
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride 97%
1-Phenyl-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carbonylchloride
Formule: C₁₁H₆ClF₃N₂O
Kookpunt: 110 °C/0,2mmHg
Smeltpunt: 40…41 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00068139
CAS nummer: 175137-14-1
UN: 3261
ADR: 8,III