4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3555-1G PC3555-250MG PC3555-5G
APOSPC3555-1GEA 84.7 EUR
APOSPC3555-1G APOSPC3555-250MG APOSPC3555-5G
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid 98%
4-Fluoro-3-hydroxybenzeneboronic acid
Formule: C₆H₆BFO₃
Smeltpunt: 264…266 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689483
CAS nummer: 913835-74-2