1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3557-5G PC3557-25G
APOSPC3557-5GEA 124 EUR
APOSPC3557-5G APOSPC3557-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
1,1,2,3,3,3-Hexafluoropropyl trichloromethyl ether
Formule: C₄HCl₃F₆O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094226
CAS nummer: 56860-83-4