3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3565-1G PC3565-5G
APOSPC3565-1GEA 260 EUR
APOSPC3565-1G APOSPC3565-5G
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid 97%
3-Fluoro-4-(methoxycarbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₈H₉BFNO₄
Smeltpunt: 161…163 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436059
CAS nummer: 913835-58-2