4-Fluorobenzophenone 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3570-1KG PC3570-250G PC3570-50G
APOSPC3570-1KGEA 323 EUR
APOSPC3570-1KG APOSPC3570-250G APOSPC3570-50G
4-Fluorobenzophenone 98%
4-Fluorobenzophenone
Formule: C₁₃H₉FO
Kookpunt: 130…132 °C/3mmHg
Smeltpunt: 45…49 °C
Vlampunt: >113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000352
CAS nummer: 345-83-5
EINECS: 206-463-7