5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3572-1G PC3572-5G
APOSPC3572-1GEA 278 EUR
APOSPC3572-1G APOSPC3572-5G
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(Diethylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Smeltpunt: 136…138 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436045
CAS nummer: 874289-47-1