5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3573-1G PC3573-5G
APOSPC3573-1GEA 179 EUR
APOSPC3573-1G APOSPC3573-5G
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-Carbamoyl-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₇H₇BFNO₃
Smeltpunt: 192…194 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436055
CAS nummer: 874289-39-1