5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3576-1G PC3576-5G
APOSPC3576-1GEA 278 EUR
APOSPC3576-1G APOSPC3576-5G
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid 97%
5-(tert-Butylcarbamoyl)-2-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Smeltpunt: 142…144 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436054
CAS nummer: 874289-51-7