3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3577-10G
PC3577-1G
PC3577-5G
APOSPC3577-10GEA
739
EUR
APOSPC3577-10G
APOSPC3577-1G
APOSPC3577-5G
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Fluoro-4-(piperidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
Formule:
C₁₂H₁₅BFNO₃ Smeltpunt: 162…164 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD08436039 CAS nummer: 874289-10-8 |