2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-Fluoro-alpha,alpha,alpha-trichlorotoluene, 2-Fluorobenzotrichloride, o-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
PC3578-25G PC3578-100G PC3578-5G
APOSPC3578-25GEA 109 EUR
APOSPC3578-25G APOSPC3578-100G APOSPC3578-5G
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene 99%
2-Fluoro-α,α,α-trichlorotoluene
Formule: C₇H₄Cl₃F
Kookpunt: 75 °C/5mmHg
Smeltpunt: –20 °C
Dichtheid: 1,453 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000787
CAS nummer: 488-98-2
EINECS: 207-692-5