4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3579-1G PC3579-5G
APOSPC3579-1GEA 137 EUR
APOSPC3579-1G APOSPC3579-5G
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 95%
4-(Cyclohexylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₃H₁₇BFNO₃
Smeltpunt: 157…159 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436036
CAS nummer: 874289-11-9