2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluoro-5-(pyrrolidine-1-carbonyl)phenyl)boronic acid, 2-Fluoro-5-(pyrolidine-1-carbonyl)phenylboronic acid
PC3581-1G PC3581-5G
APOSPC3581-1GEA 242 EUR
APOSPC3581-1G APOSPC3581-5G
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(1-pyrrolidinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₃BFNO₃
Smeltpunt: 146…148 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436030
CAS nummer: 874289-42-6