2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3586-10G PC3586-5G
APOSPC3586-10GEA 431 EUR
APOSPC3586-10G APOSPC3586-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 98%
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃S
Kookpunt: 71 °C/1mmHg
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00236345
CAS nummer: 238403-52-6
UN: 1760
ADR: 8,III