2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: N-Methoxy-N-methyl 3-borono-4-fluorobenzamide
PC3588-1G PC3588-5G
APOSPC3588-1GEA 382 EUR
APOSPC3588-1G APOSPC3588-5G
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid 98%
2-Fluoro-5-(methoxy(methyl)carbamoyl)phenylboronic acid
Formule: C₉H₁₁BFNO₄
Smeltpunt: 117…119 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08436038
CAS nummer: 874289-59-5