α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3590-100G PC3590-250G PC3590-1KG PC3590-25G
APOSPC3590-100GEA 45.4 EUR
APOSPC3590-100G APOSPC3590-250G APOSPC3590-1KG APOSPC3590-25G
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,3-Tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₄F₄
Kookpunt: 101…102 °C
Dichtheid: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 7 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000382
CAS nummer: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
UN: 1993
ADR: 3,II