2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3591-1G PC3591-5G
APOSPC3591-1GEA 22 EUR
APOSPC3591-1G APOSPC3591-5G
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline 97%
2-Bromo-4-fluoro-6-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
Smeltpunt: 74…75 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07779528
CAS nummer: 10472-88-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III