2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3594-10G PC3594-5G PC3594-1G
APOSPC3594-10GEA 284 EUR
APOSPC3594-10G APOSPC3594-5G APOSPC3594-1G
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Methoxy-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741399
CAS nummer: 1000339-54-7