α,α,α,4-Tetrafluorotoluene 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3600-100G PC3600-500G PC3600-25G
APOSPC3600-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3600-100G APOSPC3600-500G APOSPC3600-25G
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene 99%
α,α,α,4-Tetrafluorotoluene
Formule: C₇H₄F₄
Kookpunt: 102…105 °C
Smeltpunt: –42…–41 °C
Dichtheid: 1,293 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 10 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000399
CAS nummer: 402-44-8
EINECS: 206-944-1
UN: 1993
ADR: 3,II