3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3601-10G PC3601-1G PC3601-5G
APOSPC3601-10GEA 220 EUR
APOSPC3601-10G APOSPC3601-1G APOSPC3601-5G
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene 95%
3-Fluoro-5-nitro-1-trifluoromethylbenzene
Formule: C7H3F4NO2
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07779168
CAS nummer: 454-73-9