3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3602-5G PC3602-1G PC3602-250MG
APOSPC3602-5GEA 172 EUR
APOSPC3602-5G APOSPC3602-1G APOSPC3602-250MG
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzaldehyde
Formule: C₉H₇F₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741401
CAS nummer: 1000339-55-8