3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3604-1G PC3604-5G
APOSPC3604-1GEA 70.1 EUR
APOSPC3604-1G APOSPC3604-5G
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide 98%
3-Methyl-5-(trifluoromethoxy)benzyl bromide
Formule: C₉H₈BrF₃O
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08741403
CAS nummer: 916420-55-8
UN: 3265
ADR: 8,II