2-Fluorobenzoyl chloride 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3610-100G PC3610-500G
APOSPC3610-100GEA 49.7 EUR
APOSPC3610-100G APOSPC3610-500G
2-Fluorobenzoyl chloride 99%
2-Fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClFO
Kookpunt: 90…92 °C/15mmHg
Smeltpunt: 44351 °C
Dichtheid: 1,328 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000656
CAS nummer: 393-52-2
EINECS: 206-887-2
UN: 3265
ADR: 8,II