2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3613-5G PC3613-25G
APOSPC3613-5GEA 86.2 EUR
APOSPC3613-5G APOSPC3613-25G
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-3-methyl-5-pyridineboronic acid
Formule: C₆H₇BFNO₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03411562
CAS nummer: 904326-92-7