3-Fluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
3-Fluorobenzoylchloride, m-Fluorobenzoyl chloride
PC3620-100G
PC3620-25G
APOSPC3620-100GEA
48.3
EUR
APOSPC3620-100G
APOSPC3620-25G
3-Fluorobenzoyl chloride 98%
3-Fluorobenzoyl chloride
Formule:
C₇H₄ClFO MW: 158.56 g/mol Kookpunt: 189 °C Smeltpunt: –30 °C Dichtheid: 1.32 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 82 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000670 CAS nummer: 1711-07-5 EINECS: 216-977-3 UN: 3265 ADR: 8 II |