4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3623-1G PC3623-5G
APOSPC3623-1GEA 250 EUR
APOSPC3623-1G APOSPC3623-5G
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid 98%
4-(tert-Butylcarbamoyl)-3-fluorophenylboronic acid
Formule: C₁₁H₁₅BFNO₃
Smeltpunt: 140…143 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD08689525
CAS nummer: 874289-18-6