5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3624-1G PC3624-5G PC3624-25G
APOSPC3624-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3624-1G APOSPC3624-5G APOSPC3624-25G
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid 95+%
5-Fluoro-3-pyridineboronic acid
Formule: C₅H₅BFNO₂
Smeltpunt: 233…236 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07368243
CAS nummer: 872041-86-6