3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: 3-(4-Methoxy)benzyloxy-5-trifluoromethylphenylboronic acid
PC3626-1G PC3626-5G
APOSPC3626-1GEA 162 EUR
APOSPC3626-1G APOSPC3626-5G
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
3-(4-Methoxybenzyloxy)-5-(trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formule: C₁₅H₁₄BF₃O₄
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08689490
CAS nummer: 913835-77-5