4-Fluorobenzoyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Fluorobenzoyl chloride
PC3630-100G PC3630-1KG PC3630-250G PC3630-500G
APOSPC3630-100GEA 26.3 EUR
APOSPC3630-100G APOSPC3630-1KG APOSPC3630-250G APOSPC3630-500G
4-Fluorobenzoyl chloride 98%
4-Fluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClFO
MW: 158.56 g/mol
Kookpunt: 82 °C/20mmHg
Smeltpunt: 44540 °C
Dichtheid: 1.326 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000684
CAS nummer: 403-43-0
EINECS: 206-961-4
UN: 3265
ADR: 8 II