1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3633-5G PC3633-100G PC3633-25G
APOSPC3633-5GEA 68.7 EUR
APOSPC3633-5G APOSPC3633-100G APOSPC3633-25G
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine 98%
1-(4-Fluorobenzoyl)piperidine
Formule: C₁₂H₁₄BrNO
Smeltpunt: 60…62 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00174322
CAS nummer: 58547-67-4