3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3635-100G PC3635-25G PC3635-500G
APOSPC3635-100GEA 152 EUR
APOSPC3635-100G APOSPC3635-25G APOSPC3635-500G
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid 97%
3-(4-Fluorobenzoyl)propionic acid
Formule: C₁₀H₉FO₃
Smeltpunt: 99…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00002793
CAS nummer: 366-77-8
EINECS: 206-679-1