2-Fluorobenzyl alcohol 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (2-Fluorophenyl)methanol, 2-Fluorobenzyl Alcohol
PC3640-100G PC3640-25G
APOSPC3640-100GEA 49.7 EUR
APOSPC3640-100G APOSPC3640-25G
2-Fluorobenzyl alcohol 97%
2-Fluorobenzyl alcohol
Formule: C₇H₇FO
MW: 126.13 g/mol
Kookpunt: 97…101 °C/21mmHg
Dichtheid: 1.175 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 90 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004601
CAS nummer: 446-51-5
EINECS: 207-170-7