3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3642-1G PC3642-5G
APOSPC3642-1GEA 241 EUR
APOSPC3642-1G APOSPC3642-5G
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
3-(4-Bromo-3-fluorophenyl)-1-propene
Formule: C₉H₈BrF
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD09801083
CAS nummer: 951888-38-3