1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3654-1G PC3654-5G
APOSPC3654-1GEA 132 EUR
APOSPC3654-1G APOSPC3654-5G
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
1-(5-Fluoro-2-methylphenyl)pyrrolidine
Formule: C₁₁H₁₄FN
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09878397
CAS nummer: 1000339-32-1