2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3658-1G PC3658-5G PC3658-10G
APOSPC3658-1GEA 29.2 EUR
APOSPC3658-1G APOSPC3658-5G APOSPC3658-10G
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
2,3-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formule: C₇H₃F₂NO
Smeltpunt: 145…149 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00269596
CAS nummer: 126162-38-7