3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3659-1G PC3659-25G PC3659-5G
APOSPC3659-1GEA 22 EUR
APOSPC3659-1G APOSPC3659-25G APOSPC3659-5G
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3-Methoxy-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₇F₃O₃
Smeltpunt: 140…142 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09025409
CAS nummer: 53985-48-1