4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3661-1G PC3661-5G
APOSPC3661-1GEA 73.2 EUR
APOSPC3661-1G APOSPC3661-5G
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
4-Fluoro-N-(4-methoxybenzyl)benzamide
Formule: C₁₅H₁₄FNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD01359589
CAS nummer: 346725-04-0