4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3666-1G PC3666-5G
APOSPC3666-1GEA 138 EUR
APOSPC3666-1G APOSPC3666-5G
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
4-{[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]oxy}benzaldehyde
Formule: C₁₃H₈F₃NO₂
MW: 267.21 g/mol
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD10703517
CAS nummer: 103962-21-6