3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
PC3671-1G PC3671-10G PC3671-5G
APOSPC3671-1GEA 125 EUR
APOSPC3671-1G APOSPC3671-10G APOSPC3671-5G
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
3-{4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]piperazin-1-yl}propanoic acid
Formule: C₁₃H₁₆F₃N₃O₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD11035862
CAS nummer: 1031929-07-3