4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3672-1G PC3672-5G PC3672-25G
APOSPC3672-1GEA 22 EUR
APOSPC3672-1G APOSPC3672-5G APOSPC3672-25G
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole
Formule: C₄H₂BrF₃N₂
Smeltpunt: 112…114 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04969230
CAS nummer: 19968-17-3