2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3676-1G PC3676-5G
APOSPC3676-1GEA 74.7 EUR
APOSPC3676-1G APOSPC3676-5G
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
2,6-Dichloro-α,α,α-trifluorotoluene
Formule: C₇H₃Cl₂F₃
Kookpunt: 62…63 °C/9mmHg
Dichtheid: 0,805 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
CAS nummer: 104359-35-5