2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3677-1G PC3677-25G PC3677-5G
APOSPC3677-1GEA 67.2 EUR
APOSPC3677-1G APOSPC3677-25G APOSPC3677-5G
2-Fluoroethylamine hydrochloride 98%
2-Fluoroethylamine hydrochloride
Formule: C₂H₆FN·HCl
Smeltpunt: 99…103 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008161
CAS nummer: 460-08-2
EINECS: 207-302-3
UN: 2811
ADR: 6.1,II