3-Fluorobenzylamine 95%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (3-Fluorophenyl)methanamine
PC3680-25G PC3680-5G PC3680-100G
APOSPC3680-25GEA 61.4 EUR
APOSPC3680-25G APOSPC3680-5G APOSPC3680-100G
3-Fluorobenzylamine 95%
3-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 87…89 °C/25mmHg
Dichtheid: 1.097 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 71 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008113
CAS nummer: 100-82-3
EINECS: 202-891-3
UN: 2735
ADR: 8 II