6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
PC3684-10G PC3684-1G PC3684-5G
APOSPC3684-10GEA 137 EUR
APOSPC3684-10G APOSPC3684-1G APOSPC3684-5G
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
6-Fluoropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃FN₂
Smeltpunt: 31…35 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD09263323
CAS nummer: 3939-15-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III