2,5-Difluoropyridine 96%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
PC3685-25G PC3685-5G
APOSPC3685-25GEA 125 EUR
APOSPC3685-25G APOSPC3685-5G
2,5-Difluoropyridine 96%
2,5-Difluoropyridine
Formule: C₅H₃F₂N
Kookpunt: 115 °C
Smeltpunt: –33 °C
Dichtheid: 1,274 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04114191
CAS nummer: 84476-99-3
UN: 1993
ADR: 3,III