4-Fluorobenzylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: (4-Fluorophenyl)methanamine
PC3690-100G PC3690-250G PC3690-25G
APOSPC3690-100GEA 43.8 EUR
APOSPC3690-100G APOSPC3690-250G APOSPC3690-25G
4-Fluorobenzylamine 98%
4-Fluorobenzylamine
Formule: C₇H₈FN
MW: 125.15 g/mol
Kookpunt: 182…183 °C
Dichtheid: 1.095 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008120
CAS nummer: 140-75-0
EINECS: 205-430-4
UN: 2735
ADR: 8 II